文件
538795
Sigma-Aldrich
2-三氟甲基-2-丙醇
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C(CH3)2OH
CAS號碼:
分子量::
128.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.3335 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
InChI 密鑰
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-三氟甲基-2-丙醇是一种氟化脂族醇。它可以由甲基锂、三氟丙酮和三氟乙烯基溴在醚中反应而制备。也它可以由甲基溴化镁和 1,1,1-三氟丙酮在乙醚中的反应合成。
應用
2-三氟甲基-2-丙醇可用作制备[18F]氟胸苷的溶剂。它也可以在硝酸/三氟乙酸酐中通过硝化反应合成 [2-(三氟甲基)-2-丙基硝酸酯]。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Preparation and Some Reactions of Trifluorovinyllithium1
Tarrant P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28.3, 839-843 (1963)
Mechanistic studies on gas-phase negative ion unimolecular decompositions. Alkoxide anions
Tumas W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110.9 , 2714-2722 (1988)
Comparison of synthesis yields of 3'-deoxy-3'-[18F] fluorothymidine by nucleophilic fluorination in various alcohol solvents
Lee SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51.1, 80-82 (2008)
Nonacidic nitration of secondary amines
Bottaro JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52.11 , 2292-2294 (1987)