Key Documents
538760
Sigma-Aldrich
2′-(三氟甲基)苯丙酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H4COC2H5
CAS號碼:
分子量::
202.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)