化驗
97%
形狀
solid
mp
57-61 °C
SMILES 字串
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
- NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
- NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
- (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)