重要文件
53815
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苄氧基酰肼
≥98.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O3
CAS號碼:
分子量::
196.20
Beilstein:
2052164
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
mp
75-78 °C
SMILES 字串
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-Methoxybenzyl carbazate may be used to synthesize 5,10-diiminoporphodimethene (a dearomatized porphyrinoid) and N-(2,4-dihydroxythiobenzoyl)-4-methoxybenzyl carbazate
其他說明
叠氮化物的原料,用于引入可在温和水解条件下去除的 pMZ-氨基保护
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and fungistatic activity of new groups of 2, 4-dihydroxythiobenzoyl derivatives against phytopathogenic fungi
Legocki, Jan, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.2 , 362-368 (2003)
C. Ressler et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3961-3961 (1971)
Experimental and Theoretical Characterization of 5, 10-Diminoporphodimethenes: Dearomatized Porphyrinoids from Palladium-Catalyzed Hydrazinations of 5, 10-Diarylporphyrins.
Basic B, et al.
ChemPlusChem, 79(6), 813-824 (2014)
H. Yamada et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57, 3333-3333 (1984)
F. Weygand et al.
Chemische Berichte, 95, 1-1 (1962)