文件
537853
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)二苯甲酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CF3)COC6H5
CAS號碼:
分子量::
268.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H8F4O/c15-12-10(7-4-8-11(12)14(16,17)18)13(19)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI 密鑰
QNEOCRQLKSEYEM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter