化驗
97%
光學活性
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp
47-51 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
法律資訊
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup