About This Item
線性公式:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS號碼:
分子量::
219.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3