重要文件
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-苄基-3-乙酰胺基吡咯烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18N2O
CAS號碼:
分子量::
218.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +24 in 1% chloroform
折射率
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
InChI 密鑰
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)