重要文件
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-苄基-3-氨基吡咯烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H16N2
CAS號碼:
分子量::
176.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D -1.99°, neat
折射率
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)