About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
CAS號碼:
分子量::
228.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter