文件
53586
Sigma-Aldrich
(S)-2-甲基-1,4-丁二醇
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12O2
CAS號碼:
分子量::
104.15
Beilstein:
2343656
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
折射率
n20/D 1.449
密度
0.992 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
MWCBGWLCXSUTHK-YFKPBYRVSA-N
應用
用于合成锯角叶蜂的性信息素。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pei-Qiang Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 69(11), 3964-3967 (2004-05-22)
(2S,3S,7S)-3,7-Dimethylpentadecan-2-yl acetate (2) and its propionate analogue (3) are the main sex pheromones of all Neodiprion species and Diprion similes, respectively. Starting from (S)-malic acid and employing a highly chemo-, regio-, and stereoselective tandem ester reduction-epoxide formation-reductive epoxide-opening reaction protocol