化驗
97%
mp
44-48 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C10H11NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
ZELCPEBYDWJHDX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup