重要文件
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-苄基-3-氯乙酰基-2-噁唑烷酮
97%
同義詞:
(N-氯乙酰基)-(4S)-苄基-2-噁唑烷酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12ClNO3
CAS號碼:
分子量::
253.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)