重要文件
534706
Sigma-Aldrich
N-丙基-间甲苯胺
97%
同義詞:
丙基-间甲苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4NHC3H7
CAS號碼:
分子量::
149.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)