化驗
97%
光學活性
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3