重要文件
533726
Sigma-Aldrich
3,5-二氟苯基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3ZnBr
CAS號碼:
分子量::
258.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.992 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(F)cc([Zn]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YZASGIRQZDSRKZ-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)