重要文件
53361
Sigma-Aldrich
(R,R,R,R)-2,3-双(2,5-二甲基-磷烷基)苯并[b]噻吩环辛二烯四氟硼酸铑(I)络合物
≥97%
同義詞:
Methyl-Butiphane SK-P005-1a
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H40BF4P2RhS
CAS號碼:
分子量::
660.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@H](C)CC[C@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
WRSSNSWNSIHAGU-MYDVBLLJSA-N
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)