Key Documents
532193
Sigma-Aldrich
1-苄氧基-3-碘苯
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H4OCH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
310.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
iodo
phenyl
SMILES 字串
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)