重要文件
529931
Sigma-Aldrich
异丙基氯化镁 溶液
1.4 M in butyl diglyme
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHMgCl
CAS號碼:
分子量::
102.85
Beilstein:
4124221
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.4 M in butyl diglyme
bp
256 °C
密度
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)