化驗
99.998% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
SMILES 字串
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3