重要文件
529206
Sigma-Aldrich
3-氟-5-(三氟甲基)苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3CC6H3(F)CHO
CAS號碼:
分子量::
192.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.1 °F - closed cup
閃點(°C)
70.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)