重要文件
52917
Sigma-Aldrich
六硫环辛烷
≥97.0% (S)
同義詞:
18-Ane-S6
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H24S6
CAS號碼:
分子量::
360.71
Beilstein:
143957
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (S)
mp
92-94 °C (lit.)
92-96 °C
SMILES 字串
C1CSCCSCCSCCSCCSCCS1
InChI
1S/C12H24S6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI 密鑰
HELCSRZMDRYPIJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
冠状化合物,与过渡金属离子形成络合物
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E. Sekido et al.
Bull. Chem. Soc. Bull., 61, 1587-1587 (1988)
R.E. Wolf et al.
Inorg. Synth., 25, 122-122 (1989)