重要文件
529028
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯苯甲酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(Cl)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
263.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 6-bromo-3-chloro-3′-methylbiphenyl-2-carboxylate.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
New mixed Li/Mg and Li/Mg/Zn amides for the chemoselective metallation of arenes and heteroarenes.
Rohbogner CJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 1781-1795 (2009)