Key Documents
528439
Sigma-Aldrich
3-乙氧基肉桂酸,主要为反式
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
192.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
InChI 密鑰
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)