重要文件
528188
Sigma-Aldrich
聚乙二醇甲磺酸酯
同義詞:
PEG-甲磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
mp
51.8-53.3 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.COS(O)(=O)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)