文件
527777
Sigma-Aldrich
4-N-丁基苯甲腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3C6H4CN
CAS號碼:
分子量::
159.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
132-133 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
KGZNJCXNPLUEQS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-(but-3-enyl)benzonitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Baird MS, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 322-322 (2014)