文件
527610
Sigma-Aldrich
(E)-1-(1-羟基环己基)乙烯-1,2-二硼酸二(频哪醇)酯
同義詞:
1-(顺式-1,2-双(4,4,5,5,-四甲基-1,3,2-二氧杂环硼戊烷-2-基))乙烯基环己烷-1-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
CAS號碼:
分子量::
378.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3