重要文件
527580
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-二苯乙烯-1,2-双(2,3-二甲基-2,3-丁二醇)二硼酸酯
96%
同義詞:
顺式-1,2-二(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)二苯乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H34B2O4
CAS號碼:
分子量::
432.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
175-178 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
InChI 密鑰
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)