文件
527556
Sigma-Aldrich
4-氰基苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)苯甲腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16BNO2
CAS號碼:
分子量::
229.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tryfon Zarganes-Tzitzikas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Imaging techniques, such as positron emission tomography (PET), represent great progress in the clinical development of drugs and diagnostics. However, the efficient and timely synthesis of appropriately labeled compounds is a largely unsolved problem. Numerous small drug-like molecules with high