重要文件
527327
Sigma-Aldrich
PSS-三乙烯基硅氧基-七环戊基取代
同義詞:
1-(三乙烯基硅氧基)-3,5,7,9,11,13,15-七环戊基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, 三乙烯基硅氧基-POSS®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H72O13Si9
CAS號碼:
分子量::
1025.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C[Si](O[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)C%11CCCC%11)C%12CCCC%12)(C=C)C=C
InChI
1S/C41H72O13Si9/c1-4-55(5-2,6-3)42-63-52-60(39-29-15-16-30-39)46-57(36-23-9-10-24-36)43-56(35-21-7-8-22-35)44-58(48-60,37-25-11-12-26-37)50-62(54-63,41-33-19-20-34-41)51-59(45-56,38-27-13-14-28-38)49-61(47-57,53-63)40-31-17-18-32-40/h4-6,35-41H,1-3,7-34H2
InChI 密鑰
YXPZADQYIFWKNL-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)