重要文件
527157
Sigma-Aldrich
双联(D-酒石酸二乙酯)硼酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24B2O12
CAS號碼:
分子量::
429.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
光學活性
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
40-47 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI 密鑰
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)