重要文件
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-四氟苯甲醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F4C6HCH2OH
CAS號碼:
分子量::
180.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
198-202 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
InChI 密鑰
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.1 °F - closed cup
閃點(°C)
101.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)