重要文件
526703
Sigma-Aldrich
(甲苯)三羰基铬(0)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH3Cr(CO)3
CAS號碼:
分子量::
228.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)