Key Documents
526665
Sigma-Aldrich
5-苊甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H10O2
CAS號碼:
分子量::
198.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)