重要文件
525499
Sigma-Aldrich
2,5-二溴-3-丁基噻吩
96%
同義詞:
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10Br2S
CAS號碼:
分子量::
298.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
270-281 °C (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
應用
导电聚合物前体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.