重要文件
525383
Sigma-Aldrich
2-氟-5-(三氟甲基)苯基异硫氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CF3)NCS
CAS號碼:
分子量::
221.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
202-209 °C (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI 密鑰
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)