重要文件
525308
Sigma-Aldrich
3,5-二氟异硫氰酸苯酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3NCS
CAS號碼:
分子量::
171.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)