重要文件
524956
Sigma-Aldrich
雌酚酮-2,4,16,16-d4 3-硫酸盐 钠盐
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
同義詞:
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18D4H17NaO5S
CAS號碼:
分子量::
376.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥95 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
包含
35% TRIS-d5 as stabilizer
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
300 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
InChI 密鑰
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)