文件
524255
Sigma-Aldrich
二乙基(3-硝基苯胺亚甲基)丙二酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4NHCH=C(CO2C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
308.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3