Key Documents
524174
Sigma-Aldrich
四丁基溴化锑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3]4SbBr
CAS號碼:
分子量::
430.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)