文件
523739
Sigma-Aldrich
Phoxime 树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.85 mmol/g Cl loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
同義詞:
聚合物键合型 O-氯甲酰基-4-硝基二苯甲酮肟
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
產品線
Phoxime
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
標籤範圍
0.85 mmol/g Cl loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
oxime
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3