重要文件
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS號碼:
分子量::
213.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)