重要文件
523089
Sigma-Aldrich
3-乙烯基苯甲酸
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)