重要文件
522708
Sigma-Aldrich
双(异丙基环戊二烯)二氯化钨(IV)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H22Cl2W
CAS號碼:
分子量::
469.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)