重要文件
522228
Sigma-Aldrich
1,2-乙二基二(甲基硅烷)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
CAS號碼:
分子量::
118.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH2]CC[SiH2]C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)