重要文件
521906
Sigma-Aldrich
6-乙氧基-2-萘硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
216.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
252-255 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI 密鑰
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
含不定量的酸酐。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)