重要文件
521884
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-1-萘硼酸
同義詞:
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC10H6B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
216.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
102-106 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)