文件
521612
Sigma-Aldrich
7-氯-4-羟基-3-喹啉羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6ClNO3
CAS號碼:
分子量::
223.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cnc2cc(Cl)ccc2c1O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
SACLIBNEKWTDEG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
4, 7-Dichloroquinoline.
Price CC and Roberts RM.
Organic Syntheses, 38-38 (1955)