重要文件
518948
Sigma-Aldrich
2-氯-3-甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6ClN
CAS號碼:
分子量::
127.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-193 °C/751 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
175.0 °F - closed cup
閃點(°C)
79.44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Study on Synthetic Technology of 2-Chloro-3-Pyridinecarboxlic acid [J].
Wen-na NIE.
Hebei Chemical Industry, 10, 004-004 (2006)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging