化驗
97%
mp
160-164 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3